Learn More
SymLine™ SignalBox2
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig, perfekte Integration in Labormöbel mit der Built-In Signalbox
Marke:  SymLine™ 106741
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18666498
  • 410.00 € / 1 Bogen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Clever way to change a disposal container without interrupting the inflow.
  • LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height.
  • When container is changed, the alert can be muted via the new touchpad.
  • Includes touchless alarm-resetting fields for up to five containers, up to five switch inputs and up to five switch outputs for peripheral units, and power supply cable with open end and clamp.
Spezifikation
Spezifikation
5-channel
Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
135 x 70 x 34
Liquid Spill Alarm
1-channel, for Safety Waste Cap and other electronical level controlers, touchless alarm-resetting fields for one container, one switch input and one switch output for peripheral units incl. 24V power supply (EU / UK /US)
EU, UK, US