Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Marke: Thermo Scientific™ 3745NS-WP1D-BR
316.80 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Zuverlässiger Probenschutz
- Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
- Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
- Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um die Röhrchen bei versehentlichem Fallenlassen zu schützen.
- Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196°C.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Jedes Röhrchen ist am Röhrchenboden mit einem permanent eingebrannten, unverwechselbaren 2D-Code gekennzeichnet.
- Über den permanent eingebrannten 2D-Code können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
- Kompatibel mit all unseren VisionMate Lesegeräten
Unübertroffenes Lagerungsformat
- Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
- Von 8 Röhrchen bis zu 96 Röhrchen sind mehrere Optionen zum gleichzeitigen Öffnen und Verschließen sowie zum Bearbeiten eines einzelnen Röhrchens möglich.
Strengste Qualitätskontrolle
- Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit gescannt.
- Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen 2D-Barcodes von Thermo Scientific verglichen, um sicherzustellen, dass keine Duplikate auftauchen.
- Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
- Alle Röhrchen werden DNA-, RNase-, DNase-, Endotoxin- und Zytotoxin-frei geliefert.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Schraubverschlussröhrchen mit V-Boden, weißem Beschriftungsfeld und linearem Barcode | |
38 ml | |
Polypropylen (medizinische Qualität) | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Nein |
Screw Top with White Patch | |
Nicht autoklavierbar | |
V-Boden | |
Matrix™ | |
Röhrchenbarcode: Nicht proprietär, 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur und linearem EAN-Code 128; Gestell-Barcode: 2D-Datamatrix; linearer EAN-Code 128; vom Menschen ablesbar | |
Unsteril | |
Zertifizierte Qualität |