Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9374001
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
0.5 ml
38 ml
500 μl
1mL
1,0 ml
1.0 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Produkttyp:
Röhrchen mit Schraubverschluss
Schraubverschluss mit weißem Feld
Schraubverschluss mit weißem Feld, Linearer Barcode
Packungsgröße:
480 Stück
Artikelnummer. 15389804
Marke: Thermo Scientific™ 3743WP1D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 0.64 mL  and 1.1 mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Zuverlässiger Probenschutz
  • Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
  • Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
  • Die Gestelle bestehen aus solidem ABS zum Schutz der Röhrchen bei Herunterfallen.
  • Schraubverschlussröhrchen können unter Lagerungsbedingungen von bis zu -196 °C eingesetzt werden.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Röhrchen ist am Röhrchenboden mit einem dauerhaft eingelaserten und eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet.
  • Die Gestelle sind mit einem Strichcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode für eine ultimative Probennachverfolgung versehen.
  • Mittels des dauerhaft auf Röhrchen eingelaserten 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt und gleichzeitig identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
  • Röhrchen und Gestelle sind mit Thermo Scientific™ VisionMate™ Lesegeräten kompatibel.
Unübertroffenes Lagerungsformat
  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Es bestehen mehrere Optionen zum Öffnen und Verschließen von 8 bis zu 96 Röhrchen gleichzeitig sowie zum Bearbeiten von einzelnen Röhrchen.
Abbildungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Produkttyp Röhrchen mit Schraubverschluss
Beschreibung Schraubverschlussröhrchen in barcodierten Klappdeckelgestellen
Verschlussfarbe Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,5 ml
Bodenform V-Boden
Material Polypropylen
Verpackung Bulk, 480 Tubes
Barcode Linearer Barcode
Produktlinie Matrix
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0169 fl oz.
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready