Learn More
Masterflex™ Masterflex™L/S™ analoge drehzahlgeregelte Konsolenantriebssysteme
Kompakte, kostengünstige Pumpensysteme für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer.
Marke: Masterflex™ 77910-75
2185.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Anwenderfreundliche Bedienung mit Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen
- Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beim Ein- und Ausschalten des Antriebs beibehalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
- Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht einfaches Primern/Spülen der Schläuche und Pumpen in beide Richtungen
- Start/Stopp-Fernsteuermöglichkeit mittels DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs
Spezifikation
1 | |
IP 22 | |
20 bis 600 U/min | |
0755505 (L/S™ Konsolenantrieb), 07514-12 (L/S™ Easy-Load Pumpenkopf), 06434-24, 10 ft. (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24) | |
Easy Load | |
230 VAC |
Analog | |
56 bis 1.700 ml/min | |
Start/Stopp | |
Lackierter Stahl und ABS-Kunststoff | |
29,2 x 18,4 x 13,34 cm | |
0,8 A |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
7Stunden
13Minuten
15Sekunden
56