Learn More
Masterflex™ Masterflex™L/S™ analoge drehzahlgeregelte Konsolenantriebssysteme
Kompakte, kostengünstige Pumpensysteme für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer.
Marke:  Masterflex™ 77910-45
2394.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16488665
  • 2520.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundliche Bedienung mit Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen
  • Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beim Ein- und Ausschalten des Antriebs beibehalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
  • Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht einfaches Primern/Spülen der Schläuche und Pumpen in beide Richtungen
  • Start/Stopp-Fernsteuermöglichkeit mittels DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs
Spezifikation
Spezifikation
1
IP 22
20 bis 600 U/min
Konsolenantrieb 07555-05, Easy-Load™ II Pumpenkopf 77200-60, 10 ft. C-Flex™ ULTRA™ Schläuche und 1,8 m ( 6 ft.) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
25,6 x 22,86 x 13,34 cm
0,8 A
Analog
16 bis 480 ml/min
Start/Stopp
Easy Load II
230 VAC
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™L/S™ analoge drehzahlgeregelte Konsolenantriebssysteme > Max. Fließrate: 480 ml/min; Pumpenkopf im Lieferumfang enthalten: Easy Load II