Learn More
Masterflex™ I/P™ modularer Digitalantrieb für Nassanwendungen mit wandmontierter Steuerung und abgesetztem Ein-/Ausgang
Verwenden Sie diese Antriebe für die präzise digitale Dispensierung praktisch ohne Wartung. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ digitale modulare Wasch-Antriebe bieten drei Dispensiermodi und präzise wartungsarme Motoren.
Marke: Masterflex™ 07594-10
8592.75 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das Gehäuse für die Wandmontage ist aus pulverbeschichtetem Aluminium, IP66/NEMA 4X, und ausgelegt für Waschvorgänge
- Das pulverbeschichtete Stahlantriebsgehäuse ist IP66/NEMA 4X-zertifiziert für Waschvorgänge
- Ein 6ft (1.8 m) Kabel verbindet Laufwerk und Controller; optionales Verlängerungskabel erhältlich
- Fernsteuerbarkeit über wetterfesten, 31-poligen Stecker am Controller
- Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
- Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und Anzeige — Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
- Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Tastensperre schützt die Einstellungen
- Mit dem modularen Format können Sie den Motor und die Steuerung dort platzieren, wo es Ihnen passt
- Die Mindestdurchflussrate beträgt 0.0006 LPM (0.0001 GPM); die maximale Durchflussrate beträgt 19 LPM (5.0 GPM) mit dem I/P Hochleistungs-Pumpenkopf oder 26 LPM (6.9 GPM) mit zwei gestapelten I/P Easy-Load- oder Standard-Pumpenköpfen
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
- Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
- Abgabe nach Volumen in ml (0.001 bis 99999 ml), l oder Gal.; Kopie — 1 bis 9,999 Abgabezyklen; oder Zeit — Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
- Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht das Leeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und ein Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen
- Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 zu 1
- Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von zwei Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
- Fernsteuerungsmöglichkeiten
- Drehzahlregelungseingabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
- Die Pumprichtung erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
Spezifikation
Digitaler modularer Waschantrieb | |
26/60 Hz | |
Aluminium (Drive), lackiertes Aluminium (Controller), lackierter Stahl (Drive) | |
Reversibel | |
Variable Drehzahl | |
0,1 bis 650 U/min |
0.6 bis 26000 ml/min | |
0.375 hp | |
Masterflex I/P digitales modulares Waschantriebslaufwerk mit Fern-E/A | |
2 | |
90 bis 260 Volt Wechselstrom |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
5Stunden
12Minuten
21Sekunden
33