Learn More
Contec™ QuickTask™ flache Mops
Artikelnummer. 11962425 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Material:
Polyester
Polyester, Zellulose
Polyester-Mikrofaser
Rayon, Zellulose
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
40 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 11962425
Marke: Contec™ TASK0200
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
  • Das QuickTask System besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Stieleinheit angebracht werden können
  • Jeder Moppkopf ist mit einer Vielzahl von Chemikalien und Desinfektionsmitteln einschließlich Quats und Hypochloritlösungen kompatibel
  • Lässt sich schnell und einfach in QuickTask Moppkopfbezüge stecken
  • Alles QuickTask Zubehör ist vollständig autoklavierbar
  • Stabile, leichte Klapprahmen aus Edelstahl für alle QuickConnect Griffe oder blauer Polypropylengriffe für den Einsatz mit QuickConnect 60 Zoll-Griff aus Edelstahl und ausziehbarem 69 Zoll-Glasfasergriff
Polyester-Strickmoppbezüge (TASK0200 und TASK0250)
  • Leichte Einweg-Moppbezüge aus mehrlagigem, absorbierendem Strickpolyester
  • Optimiert für den Einsatz auf glatten Oberflächen; trägt Lösungen gleichmäßig auf und entfernt Verunreinigungen
  • Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
  • Steril und unsteril erhältlich
Geschlaufte Mikrofaser-Moppbezüge (TASK0300)
  • Höchste Absorptionsfähigkeit der QuickTask Moppbezüge
  • Die Mikrofaserkonstruktion mit kleinen Schlaufen bietet eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit beim Entfernen von Flüssigkeiten, Verunreinigungen, Rückständen und anderen Kontaminanten von den meisten Oberflächen
  • Hervorragende Saugfähigkeit und Mopptrocknung auf nassen Oberflächen
  • Ideal für Polymerböden
Gestrickte Wischmoppköpfe aus Polyester (TASK0400)
  • Sauberster und haltbarster QuickTask Moppbezug
  • Mittlere Schlaufen passen sich nahezu jeder Form an.
  • Ideal für die Reinigung von Nischenböden, Decken und Wandfugen, einfacher als mit flachen Standardmopps
  • Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
Moppköpfe mit Mikrofaseroberfläche und Schaumkern (TASK0600 und TASK0650)
  • Die einzigartige Mikrofaseroberfläche mit Schaumkernkonstruktion sorgt für ausgezeichneten Bodenkontakt, Saugfähigkeit und hervorragende Oberflächenreinigung
  • Die gerippten Mikrofasern ermöglichen eine hervorragende Reinigung, Lösungsanwendung und Mopptrocknung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 41 x 13 cm (16 x 5 in.)
Produkttyp Moppkopf
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 41 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 13 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Enthält Taschen
Zur Verwendung mit (Geräte) QuickTask™ Wischsystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter.
Material Polyester