Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Mit diesen Pumpenköpfen erzielen Sie Durchflussraten von 0.06 bis 2300 ml/min (1 bis 600 U/min). Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche verfügen über eine automatische Rückhaltung, um die Schläuche ohne manuelle Einstellung zu fixieren. Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
843.53 € - 1400.00 €
Spezifikation
Flussrate | 0.06 bis 2300 ml/min |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Präzisionsrohre |
Enthält | Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge |
Anzahl Kanäle | 1 |
Anzahl Rollen | 4 |
Produktcode | Marke | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11822593
|
Masterflex™
77200-50 |
Kaltgewalzter Stahl |
1400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11842593
|
Masterflex™
77201-60 |
Edelstahl |
843.53 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Mit diesen Pumpenköpfen können Flussraten von 0,06 bis 2300 ml/min (1 bis 600 U/min) erzielt werden.Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche verfügen über automatische Rückhaltung, um die Schläuche ohne manuelle Einstellung zu fixieren.Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
- Vierrollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
- Eine verbesserte Schlauchbettgeometrie erhöht die Schlauchlebensdauer.
- Polyphenylensulfid (PPS)-Gehäuse mit einem Rotor aus Edelstahl oder aus kaltgewalztem Stahl — Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit.
- Modell 77201-60 mit einstellbarem Verschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verschluss zu lockern (längere Lebensdauer) oder zum Erreichen höherer Drücke fester einzustellen
- Jeder Pumpenkopf ist für die folgenden Schlauchgrößen geeignet: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 und L/S 18s
Spezifikation
0.06 bis 2300 ml/min | |
Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge | |
4 | |
12.1 cm | |
Je 1 | |
Easy-Load II Pumpenkopf | |
Polyphenylensulfid |
Für Präzisionsrohre | |
1 | |
7 cm | |
12.7 cm | |
L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18 | |
1 bis 600 U/min |