Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen
Bördelwerkzeuge ermöglichen einen reproduzierbaren, sicheren Fläschchen-Verschluss.
588.00 € - 875.00 €
Specifications
Material Stahl
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) Verschluss Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) Verschluss Price Quantity & Availability  
11844970
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
13 06 0319
Für Flip Tear Up 13 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11801613
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
20 06 0043
Für Flip Top/für Flip Off 20 mm
588.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11829440
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
28 06 0190
Für Flip Top/für Flip Off 28 mm
875.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11875050
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
20 06 0170
Für Flip Tear Up 20 mm
659.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11777597
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
13 06 0069
Für Flip Top/für Flip Off 13 mm
588.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Bördelzange
  • Manuell
  • Stahl
  • Nicht autoklavierbar
  • Verstellbar
Specifications
Specifications
Stahl
Nicht autoklavierbar
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen