Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen
Bördelwerkzeuge ermöglichen einen reproduzierbaren, sicheren Fläschchen-Verschluss.
Marke:  Fisherbrand™ 20 06 0043
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11801613
  • 588.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bördelzange
  • Manuell
  • Stahl
  • Nicht autoklavierbar
  • Verstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm Bördelzange
Stahl
Für Flip Top/für Flip Off
20 mm
Nicht autoklavierbar
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen > Für 20 mm-Verschlusskappen, für Fip Tip/für Flip Off