Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen
Bördelwerkzeuge ermöglichen einen reproduzierbaren, sicheren Fläschchen-Verschluss.
Marke: Fisherbrand™ 13 06 0319
Beschreibung
- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar
- Verstellbar
Spezifikation
13 mm Bördelzange | |
Stahl | |
Für Flip Tear Up |
13 mm | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen > Für 13 mm-Kappen, für Flip Tear Up
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur