Learn More
Brand™ Malassez-Zählkammer
Häufiger Einsatz zur Zählung von Nematoden oder Zellen im Liquor. BRAND™ Malassez Zählkammern sind rechteckig und verfügen über eine Grundfläche von 5 mm2.
Marke:  Brand™ 719005
59.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10523281
  • 64.35 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rechteckige Skala über eine Fläche von 5 mm2.
  • Die großen Rechtecke messen 0.25 x 0.20 = 0.05 mm2 und sind jeweils in 20 Kleinstquadrate mit einer Fläche von 0.0025 mm2 unterteilt.
  • Üblicher Einsatz zur Zählung von Nematoden oder Zellen in der Rückenmarksflüssigkeit.
  • CE-Kennzeichen entsprechend IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
1Each.
0.2 mm
Zählen von Zellen in Liquor oder Nematoden.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brand™ Malassez-Zählkammer > Ohne Federklemmen