Learn More
IKA™ Magnetrührer
Entwickelt für synchrones Rühren ohne Erhitzung. Der IKA™ Magnetrührer bietet die Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
2050.00 € - 3050.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 0 bis 1.200 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Edelstahl |
Spannung | 100/240 V |
Höhe (metrisch) | 60 mm |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Modell | Rührpositionen | Fläche obere Platte (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Rührpositionen | Fläche obere Platte (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13450557
![]() |
IKA™
0003691000 |
RO 10 | 10 | 190 x 470 mm |
2370.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13430557
![]() |
IKA™
0003692500 |
RO 15 | 15 | 280 x 470 mm |
3050.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13440557
![]() |
IKA™
0003690500 |
RO 5 | 5 | 120 x 470 mm |
2050.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Digitaler Magnetrührer ohne Heizung, entwickelt für synchrones Rühren. Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant. Das geschlossene und kompakte Design ermöglicht einfaches Reinigen und schützt das Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Weiterhin ist eine abnehmbare, transparente Antirutschmatte enthalten.- Betrieb in Gegenrichtung möglich
- Verschleißfreie Magnetspulen
- Anzeige von Fehlercodes
- Einfacher Betrieb mit Touch-Tastatur
- Geeignet für kontinuierlichen Betrieb
- Drehzahlbereich: 0 bis 1200 U/min
Spezifikation
0 bis 1.200 U/min | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
60 mm | |
5 bis 40 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Magnetrührer