Learn More
IKA™ Magnetrührer
Entwickelt für synchrones Rühren ohne Erhitzung. Der IKA™ Magnetrührer bietet die Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
Marke: IKA™ 0003692500
2337.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Digitaler Magnetrührer ohne Heizung, entwickelt für synchrones Rühren. Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant. Das geschlossene und kompakte Design ermöglicht einfaches Reinigen und schützt das Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Weiterhin ist eine abnehmbare, transparente Antirutschmatte enthalten.- Betrieb in Gegenrichtung möglich
- Verschleißfreie Magnetspulen
- Anzeige von Fehlercodes
- Einfacher Betrieb mit Touch-Tastatur
- Geeignet für kontinuierlichen Betrieb
- Drehzahlbereich: 0 bis 1200 U/min
Spezifikation
0 bis 1.200 U/min | |
Edelstahl | |
40 W | |
280 x 470 mm | |
280 mm | |
50/60 Hz | |
5 bis 40 °C | |
7 kg |
15 | |
100/240 V | |
60 mm | |
11 in. | |
1.500 mA | |
RO 15 | |
RO 15 Magnetrührer |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
17Stunden
8Minuten
37Sekunden
45