Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
32.88 € - 37.50 €
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
Produkttyp | Transportschild |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11774914
|
Brady™
258976 |
Korrosive Substanz 8 | Diamantförmig |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11794914
|
Brady™
258979 |
Verschiedene gefährliche Stoffe 9 | Diamantförmig |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730244
|
Brady™
223599 |
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2 | Diamantförmig | N/A | N/A | N/A | |||||
11750953
|
Brady™
810938 |
Organisches Peroxid 5.2 | Diamantförmig | N/A | N/A | N/A | |||||
11714914
|
Brady™
258961 |
Oxidierender Stoff 5.1 | Diamantförmig |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11734914
|
Brady™
258967 |
Giftige und schädliche Substanzen 6 | Diamantförmig |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11721003
|
Brady™
813603 |
Umweltgefährdende Stoffe | Rhomboid |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11714904
|
Brady™
258943 |
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2 | Rhomboid |
37.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11700963
|
Brady™
810944 |
Organisches Peroxid 5.2 | Rhomboid | N/A | N/A | N/A | |||||
Spezifikation
Kunststoff | |
Dauerhaftes Acryl | |
Transportschild |
Je 1 | |
Magnetischer Kunststoff |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff