Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierender Stoff 5.1
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Form:
Diamantförmig
Rhomboid
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Material | Kunststoff |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Breite (metrisch) | 297 mm |
| Form | Diamantförmig |
| Angezeigter Text | Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2 |
| Produkttyp | Transportschild |
| Mehr anzeigen |