Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierender Stoff 5.1
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Form:
Diamantförmig
Rhomboid
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | ADR 8-297*297-B0859 |
| Material | Kunststoff |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Breite (metrisch) | 297 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -18 °C bis 70 °C |
| Mehr anzeigen |