Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
Artikelnummer. 11750953
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierender Stoff 5.1
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Form:
Diamantförmig
Rhomboid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11750953
Marke: Brady™ 810938
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Plastic
Menge Je 1
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Beschreibung Magnetischer Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe markers and safety signs
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 70 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Organisches Peroxid 5.2
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf Rot