Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Macrosep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 20 ml biologische Probe.
Marke: Cytiva MAP010C38
1235.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Blau | |
PES | |
Unsteril | |
5 bis 20 ml (Probe) |
EFA:7,2 cm2 | |
10 kDa | |
100/Packung |