Learn More
Pufferlösung pH4.00-B formuliert, Standardlösung gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/2821/15
52.39 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Farblos | |
Flüssig | |
282720 |
4 | |
1 L | |
Kunststoffbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 4.00 BS formulated
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH4.00-B formuliert, Standardlösung gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical > 1 l, Kunststoffbehälter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur