Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Macrosep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 20 ml biologische Probe.
319.00 € - 1455.00 €
Spezifikation
Beschreibung | EFA:7,2 cm2 |
---|---|
Material (Membran) | PES |
Sterilität | Unsteril |
Volumen (metrisch) | 5 bis 20 ml (Probe) |
Produktcode | Marke | MWCO | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17154731
|
Cytiva
MAP003C38 |
3 kDa | 100/Packung | Grau |
1300.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17174731
|
Cytiva
MAP010C38 |
10 kDa | 100/Packung | Blau |
1300.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17124731
|
Cytiva
MAP001C37 |
1 kDa | 24/Packung | Gelb |
334.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184731
|
Cytiva
MAP030C37 |
30 kDa | 24/Packung | Rot |
333.00 €
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104741
|
Cytiva
MAP100C37 |
100 kDa | 24/Packung | Klar |
319.00 €
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17134731
|
Cytiva
MAP001C38 |
1 kDa | 100/Packung | Gelb |
1455.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17164731
|
Cytiva
MAP010C37 |
10 kDa | 24/Packung | Blau |
406.00 €
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114741
|
Cytiva
MAP100C38 |
100 kDa | 100/Packung | Klar |
1405.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194731
|
Cytiva
MAP030C38 |
30 kDa | 100/Packung | Rot |
1300.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144731
|
Cytiva
MAP003C37 |
3 kDa | 24/Packung | Grau |
334.00 €
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
EFA:7,2 cm2 | |
PES | |
Unsteril | |
5 bis 20 ml (Probe) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran