Learn More
Gibco™ M9 Minimal Salts (2x)
GREENER_CHOICE
M9-Minimalsalze (2x)
Marke:  Gibco™ A1374401
53.72 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11642139
  • 71.50 € / 1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco™ M9-Minimalsalze (2x) ist ein gebrauchsfertiges flüssiges Nährmedium für bakterielle Kulturen. Unsere filtersterilisierten Gibco™ M9-Minimalsalze (2x) eignen sich für nahezu alle Anwendungen, die eine Bakterienkultivierung im flüssigen Nährmedium erfordern, beispielsweise Proteinexpression, Klonierung und Expansion.
  • Gibco™ mikrobiologische Medien
  • Praktisches gebrauchsfertiges flüssiges Format
  • In 1 l-Größe verfügbar
    Rezeptur von M9-Minimalsalze (2x)
    M9-Medium ist ein häufig verwendetes Bakterienmedium für die Kultivierung und Aufrechterhaltung von Escherichia coli (E. coli)-Stämmen. Unsere Gibco™ M9-Minimalsalze (2x) sind eine konzentrierte Grundformulierung, die mit verschiedenen Kohlenstoffquellen und Aminosäuren ergänzt werden kann, um ein komplettes M9-Medium zu bilden.
    Rezeptur pro Liter:
    25,6g   Natriumphosphat (dibasisch), Heptahydrat
    6 g   Monokaliumphosphat
    1 g   Natriumchlorid
    2 g   Ammoniumchlorid
    Gebrauchsfertiges Medium in optimierten Gibco™ Flaschen
    Jede Flasche Gibco™ M9-Minimalsalze (2x) ist filtersterilisiert und gebrauchsfertig, bereitgestellt in ergonomischen Gibco™ Medienflaschen mit schräger Öffnung zum vereinfachten Pipettieren.
    Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Escherichia coli
    Minimalmedien
    M9-Minimalsalz
    E. coli
    Raumtemperatur
    1 Liter M9-Minimalsalze (2x), flüssig; bei Raumtemperatur lagern
    Gebrauchsfertig
    Steril
    1 L
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2452098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1374401
    Chargennummer2452100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1374401
    Chargennummer2452102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1374401
    Chargennummer2670451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1374401
    Chargennummer2670453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1374401
    Name des Produkts
    Gibco™ M9 Minimal Salts (2x) > 1 l