Learn More
IKA™ M 20.1 Mahlkammer
Gewährleisten einer effektiven Verarbeitung mit einer zweiten Mahlkammer. IKA™ M20.1 Mahlkammer ist für die Verwendung mit der IKA M 20 Universalmühle konzipiert.
Marke: IKA™ 0008006200
4216.67 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Mahlkammern können abwechselnd auf den Antrieb aufgesetzt werden
- Eine Kammer wird gereinigt und gefüllt, während die andere verarbeitet wird
Spezifikation
Mahlkammer | |
M20 Mühle |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ M 20.1 Mahlkammer > Kann verwendet werden mit: M20 Mühle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur