Learn More
Bochem™ Eisendraht-Flaschenbürsten
Mit Naturborsten. Mit BOCHEM™ Flaschenbürsten aus Eisendraht lassen sich Kolben schnell und einfach reinigen.
Marke: Bochem™ 12341
Beschreibung
- Eisendraht, verzinkt
- Naturborsten
Spezifikation
420 mm | |
140 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 13
Katalogseite
DateigrößeVersion: 299.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Eisendraht-Flaschenbürsten > Bürstenlänge:140mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur