Learn More
Fisherbrand™ Miniröhrchen-Rotator
Geeignet für ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise Molekularbiologie, Biochemie und klinische Anwendungen
Marke:  Fisherbrand™ 88861052
341.60 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15534080
  • 488.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet:
  • 2 x 10/15 ml-Blatt
  • 2 x 5/7 ml-Blatt
  • 2 x 1.5/2 ml-Blatt
  • 1 x 50 ml-Blatt
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleine Stellfläche
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Wartungsfreier Motor mit leisem Betrieb
  • Paddel leicht einstellbar/austauschbar – Jedes Paddel kann von 0 – 90 Grad angepasst werden
  • Erreichen eines effektiveren Mischens mit dem “Umrührmodus”
  • Umrühren tritt alle 40 Grad im Rotationszyklus auf
  • Kombination von Rotation und Oszillation ermöglicht effektiveres Mischen
  • Zusätzliche Paddel verfügbar
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±1 U/min
100/240 V
Röhrchen
EU-, UK-, CN-Stecker
2 Jahre
10 bis 40 U/min
4 bis 40 °C
CE
  • 84 x 0,5/0,8 ml-Röhrchen
  • 60 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
  • 28 x 5/7 ml-Röhrchen
  • 28 x 10/15 ml-Röhrchen
  • 6 x 50 ml-Röhrchen
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand mini tube rotator
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Miniröhrchen-Rotator > Steckertyp: EU, UK, CN