Learn More
Kautex™ HDPE-Rundflasche
Artikelnummer. 15991421
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
17 mm
19.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
148 Stück
72 Stück
792 Stück
900 Stück
Artikelnummer. 15991421
Marke: Kautex™ 2000073087
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.
  • Naturfarben
  • PP-Klappverschluss muss separat bestellt werden.
  • Klappdeckelverschluss für einhändige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Lagerung und Transport
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72 Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Farbe des Schraubverschlusses Weiß
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Nein
Form Rund
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22 mm
Durchmesser (metrisch) 89 mm
Verschlusstyp Klappdeckel mit Schraubverschluss