Learn More
Thermo Scientific™ Füllstandüberwachung (Kryolagerung)
Schützen Sie unersetzbare biologische Proben mit der Thermo Scientific™ LN2-Füllstandsüberwachung, einer der fortschrittlichsten Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachungen auf dem Markt.
1656.33 € - 2542.65 €
Spezifikation
Typ LN2 Measuring Device
Überwachungsoptionen Alarm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10174623
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CN509X1-70
Locator Jr. Plus 100/240 V N/A N/A N/A
10164623
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CN509X7
Locator 4 Plus 230 V
2492.40 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10052733
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CN509X7-70
Locator 8 Plus 100/240 V N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Locator und Locator Plus Kryolagerung.
Ultraschall-Füllstandüberwachung
  • Schützen Sie unersetzbare biologische Proben mit der modernsten erhältlichen Füllstandüberwachung für Flüssigstickstoff Einzigartige Minimierung der Konduktion und der Verdunstung von Flüssigstickstoff Ständige Anzeige des Flüssigstickstoffvolumens in 1/8-Schritten auf einer einfach abzulesenden Anzeige Hinweisen auf einen niedrigen Flüssigstickstoffpegel durch akustische und optische Alarme
Spezifikation
Spezifikation
LN2 Measuring Device
Alarm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Füllstandüberwachung (Kryolagerung)