Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen
Ein Allzweck-/Rührthermometer für zahlreiche Laboranwendungen. Fisherbrand™ Mit Alkohol gefüllte Thermometer zum Eintauchen haben zur besseren Ablesbarkeit eine weiße Rückseite.
Marke: Fisherbrand™ FB58545
Beschreibung
- Mit bernsteinfarbenen Graduierungen
- Nicht-rollender Aufsatz
- Verstärkte Kugel zum Rühren
Spezifikation
Universal- | |
305 mm | |
Thermometer mit Flüssigfüllung | |
− 20 °C | |
1 °C |
Gesamt | |
Roter Spiritus | |
150 °C | |
–20 bis 150 °C |