Learn More
BICASA MECC Series Wall Bench with Sink, Reagent Shelf
MECC Series Wall Bench with Sink, Reagent Shelf comes complete with lateral pedestals, MECC service spine, C-Frame side support, cross-bar, polypropylene sink countertop with 1 basin, water mixer, eyewash and pegboard.
Marke: BICASA MS.0600.900.2100.PP
Beschreibung
- Labortische der Serie MECC
- Sockel: Aluminiumprofil (150 x 25 mm und 150 x 50 mm) mit vertikalen Schlitzen
- Medienzelle: Modularer Stahlrahmen zur Sockelmontage in unterschiedlicher Höhe mit horizontalen Reihen von Verteilertafeln
- Kanalstruktur mit Durchgang für Rohrleitungen und Leitungen
- Versorgungsleiste: Vorgebohrtes Metallband in Höhe der Arbeitsplatte
- Versorgungstafeln: Abdeckung aus geformtem Polypropylen-PP-Harz (V0 flammhemmend – IEC 60695-11-10 / -20)
- C-Frame Arbeitstationen: Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
- Rahmennivellierstützen aus C-Stahlrohren – Horizontale Querträger – Seitliche Metallbleche
- Arbeitsplatten: Unabhängige Einheiten – über dem C-FRAME installiert und befestigt
- Farben:
- Metall: Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
- MECC-Versorgungstafeln: Silbergrau (Frontplatte) – Hinterer ABS-Schaltschrank: Schwarz
- Feuerhemmende Spanplatten, 19 mm: Hellgrau (2 dekorativ)
- Hähne: Epoxidpulverbeschichtung in Hellgrau; Flüssigkeitserkennung (Handhabung gemäß EN13792:2000)
- Reagenzglasregal: Beschichtetes Metall – Kragarm
- Stecktafel: Kunststoffplatte (Acrylständer)
Spezifikation
Hellgrau | |
Nicht autoklavierbar | |
C-Frame |
Nein | |
900 x 600 x 900/2120 mm | |
2 Reagenzglasregale, Polypropylen-Arbeitsplatte mit Becken, Mischbatterie, Augendusche und Stecktafel. |