Learn More
Macherey-Nagel™ Lipodex™ B GC-Kapillarsäule
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ B Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit sechs α-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese lipophile Phase mit langen nicht polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
Marke: Macherey-Nagel™ 723362.50
Benachrichtigungen:
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Beschreibung
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sechs α-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Hexakis-(2,6-Di-O-Pentyl-3-O-Acetyl)-α-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R6=Pentyl, R3=Acetyl; n=1
- Empfohlen für Lactone, Diole (zyklische Carbonate), Aminole, Aldole (O-TFA), Glycerinderivate (zyklische Carbonate)
Spezifikation
Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C | |
GC Kapillarsäule | |
Lipodex™ B | |
50 m | |
Unpolar |
0,4 mm | |
0,25 mm | |
GC-Enantiomertrennung | |
Lipodex™ B | |
Je 1 |