Learn More
Macherey-Nagel™ Lipodex™ B GC-Kapillarsäule
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ B Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit sechs α-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese lipophile Phase mit langen nicht polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
1375.00 € - 2065.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
Stationäre Phase | Lipodex™ B |
Typ | GC Kapillarsäule |
Max. Temperatur | Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C |
Benachrichtigungen:
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10167440
|
Macherey-Nagel™
723362.50 |
50 m |
2065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10310851
|
Macherey-Nagel™
723362.25 |
25 m |
1375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sechs α-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Hexakis-(2,6-Di-O-Pentyl-3-O-Acetyl)-α-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R6=Pentyl, R3=Acetyl; n=1
- Empfohlen für Lactone, Diole (zyklische Carbonate), Aminole, Aldole (O-TFA), Glycerinderivate (zyklische Carbonate)
Specifications
0,4 mm | |
Lipodex™ B | |
Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C | |
Lipodex™ B | |
Je 1 |
0,25 mm | |
GC Kapillarsäule | |
GC-Enantiomertrennung | |
Unpolar |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.