Learn More
BTX™ Gemini SC Elektroporationssystem, komplett, für Küvetten
Artikelnummer. 15858461
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF (Rechteckwelle), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (exponentielle Zerfallwelle)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15858461
Marke: BTX™ 452042
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
BTX Gemini Twin Wave Elektroporatoren bieten Flexibilität für die Elektroporation aller Zelltypen
Eigenschaften: 
  • Universelle Elektroporation – transfiziert Zellen in vitro, in vivo, in ovo sowie adhärente Formen
  • Transformation von Bakterien, Hefe, Mikroorganismen; Transfektion von Säugetierzellen und -geweben
  • Mehrere Impulsfunktionen mit Rechteckwellenform und exponentiellen Zerfallswellen (X2-Systeme)
  • Voreingestellte Protokolle – enthalten die gebräuchlichsten eukaryotischen und prokaryotischen Zelltypen
  • Optionen für Rechteckwellen und exponentielle Zerfallswellen
  • Große Touchscreen-Oberfläche
  • Anwenderdefinierte Protokolle – Protokolle können unbegrenzt hinzugefügt und bearbeitet werden
  • Sicherheit – zeigt Widerstandsmessungen für jeden Impuls mit dreischichtigem Lichtbogenschutz
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Garantie
2 Jahr
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universelle Elektroporation aller Zelltypen in Küvetten
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherheitskuppel für SC-Küvetten
Frequenz 50/60 Hz
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroporator
Spannung 10 bis 3000 V
Spannungsbereich (HV-Modus) Von 510 bis 3000 V (in 10 V-Schritten)
Spannungsbereich (LV-Modus) Von 10 bis 500 V (in 5 V-Schritten)
Beschreibung Gemini SC Elektroporationssystem, komplett, für Küvetten
Display Farb-Touchscreen
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Tiefe (angloamerikanisch) 13 in.
Tiefe (metrisch) 33 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Höhe (metrisch) 21,6 cm
Enthält Generator, Sicherheitshaube, Küvetten und Küvettengestell
Lebensdauer 2 Jahre Garantie
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 40 bis 104 °F
Pulszahlenbereich Exponenzielle Zerfallskurve 1 Impuls pro Probe, Rechteckwelle 1 bis 10 Impulse pro Probe
Bereich der Impulslänge Zeitkonstante der exponenziellen Zerfallskurve 0,5 ms bis 3,275 ms; Impulslänge der Rechteckwelle 50 ms bis 100 ms
Betriebstemperatur (metrisch) 4 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Max. 80 % bei Betrieb bei 25 °C
Wirkleistung 35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend)
Gewicht (angloamerikanisch) 16 lb.
Gewicht (metrisch) 7,3 kg
Breite (angloamerikanisch) 11,25 in.
Breite (metrisch) 28,6 cm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V AC
Sterilität Unsteril
Capacitance (HV Mode) 85 μF (Rechteckwelle), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (exponentielle Zerfallwelle)
Capacitance (LV Mode) 3775 μF (Rechteckwelle), 25 bis 3275 μF in 25 μF-Schritten (exponentielle Zerfallwelle)
Anschlusstyp Bananenkabel
Charging Time < 7 Sekunden (LV), < 4 s (HV)
Schnittstelle Touchscreen
Pulse Form Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.