Learn More
Thermo Scientific™ Legionella BCYE Medium mit Antibiotika
Isolieren Sie Legionellaceae in Umweltproben mit diesem selektiven Medium, das den ISO-Normen entspricht und eine optimale Ausbeute von Legionellaceae ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ PO5325A
37.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren Sie Legionella aus Wasserproben mit dem Thermo Scientific™ Legionella-BCYE-Medium mit Antibiotika, einem selektiven Medium mit ISO11731:2016-Konformität Wasserqualität und Zählen von Legionella und optimale Recovery von Legionellaceae aus Umweltproben bei kurzen Inkubationszeiten.
Legionella sind aerobe, bewegliche, ernährungsphysiologisch anspruchsvolle, pleomorphe, gramnegative Stäbchen, die spezielle Wachstumsfaktoren in Kulturmedien benötigen, um zu wachsen. Legionella-BCYE-Medium mit Antibiotika ist ein empfohlenes Medium für die Isolierung vonLegionella aus Wasserproben:
- Optimale Recovery bei kurzer Inkubationszeit
- Entspricht ISO11731:2016-Normen
- Qualitätskontrollgeprüft gemäß ISO11133:2014, u. a. mit Membranfiltrationsverfahren
- Selektiv gegen Nicht-Zielbakterien wie Enterococcus fecalis und Escherichia coli
- Leicht auslesbare Ergebnisse, da Legionella grau-blaue Kolonien bildet
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Verkehrsschwarz bis Tiefschwarz, lichtundurchlässig | |
Legionella BCYE Medium mit Antibiotika | |
Deutschland | |
17 mL | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
17 g | |
10/Pckg. |