Learn More
Thermo Scientific™ Digitaler Schüttler
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Marke: Thermo Scientific™ 88882002
745.71 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Standardpackung mit Gummimatte mit Vertiefungen 88882101 x 1, Gummiband 88882103 (6EA)
Beschreibung
Digitale Anzeige mit großer Plattform, genauer Drehzahlregelung und schneller Winkeleinstellung zum einfachen Schütteln von Proben
- Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
- Drehzahlbereich: 1–70 U/min
- Einfach einstellbarer Schüttelwinkel: 1°- 15°
- Präzise Drehzahlregelung:
- ±1 U/min ≤ 50 U/min
- ±2 U/min > 50 U/min
- Max. Beladung bis 4,5 kg
- Tablettgröße für 6 Well-Platten.
- Zeitschaltbereich: Kontinuierlich oder 1 s bis 9999 min
- Das Tablett mit optionaler rutschfester Gummimatte eignet sich für Platten, Schalen, Kulturflaschen und Beutel.
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Zertifizierungen
cCSAus, CE, RoHS
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
1 ° bis 15 ° | |
± 1rpm (≤ 50 rpm), ± 2 rpm (> 50 rpm) | |
100/240 V | |
0,1 A | |
9,92 lb. | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
50/60 Hz | |
390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in.) | |
487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 in.) | |
354 mm | |
13,5 kg | |
Digitaler Schüttler | |
20 bis 85 % | |
Tablett | |
2 Jahre |
4,5 kg | |
1 bis 70 U/min | |
230 V | |
Digitaler Wippschüttler | |
cCSAus, CE, RoHS | |
Digital | |
Plattform aus Edelstahl | |
322 x 282 mm (12,7 x 11,1 in.) | |
13,9 in. | |
29,8 lb. | |
LED | |
LED | |
Tablett samt Gummimatte mit Vertiefung x 1, Gummiband x 6, Benutzerhandbuch x 1, EU-Stecker x 1, UK-Stecker x 1, CHN-Stecker x 1 | |
1 s bis 9999 min, Dauerbetrieb |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30