Learn More
Bleipulver, -100 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead |
Farbe | Schwarz bis grau |
Aussehen | Gray to black atomized powder |
Dichte | 11.34g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 250 g |
Netzgröße | -100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S21H023 | Analysenzertifikat | 23/01/2023 | 045590.AE,045590.AP,045602.30 |
Q20I043 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | 045590.AE,045590.AP,045602.30 |
Z17H005 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 045604.09,045602.30,045602.A1 |
Y09H020 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 045604.09,045602.30,045602.A1 |
S22B028 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 045590.AE,045590.AP,045602.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Lead powder
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.