Learn More
Bleipulver, -100 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432407
Bleipulver, -100 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432407
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15432407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045602.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black atomized powder
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 1 kg
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ17H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045604.09,045602.30,045602.A1
ChargennummerY09H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045604.09,045602.30,045602.A1
ChargennummerN26B036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045604.09,045602.30,045602.A1
ChargennummerI14Y059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045604.09,045602.30,045602.A1
ChargennummerP04A030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number045604.09,045602.30,045602.A1
Name des Produkts
Bleipulver, -100 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >