Learn More
Bleipulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396687
Bleipulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396687
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11396687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000942.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 500 g
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Name des Produkts
Bleipulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >