Learn More
Bleipulver, -200 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391278
Bleipulver, -200 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391278
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11391278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010223.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 250 g
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP06L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerZ18J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerQ06J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerM09J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
ChargennummerS02C013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010223.30,010223.A7,010223.A1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bleipulver, -200 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >