Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Bouillon, Miller (granuliert)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Marke: Fisher BioReagents™ BP9723-500
102.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: 25 g zu 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen und danach den pH-Wert auf 7.2 einstellen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
- Die Natriumchloridkonzentration der Miller-Formulierung ist 2x die Konzentration der Lennox-Formulierung, um eine optimale Salzkonzentration für einen bestimmten Stamm zu ermöglichen
- Format: Granuliertes Pulver
Spezifikation
Granulatpulver | |
Mikrobiologische Medien | |
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren | |
500 g |
LB-Bouillon | |
Caseinpepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l | |
Poly-Flasche |