Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS-Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl/65 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entsprechend USP G42-Phase
- Organochlor-Pestizide und Herbizide
- Arzneimittel
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
- Sterole
- Harzsäuren
- Phthalatester
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 300/320 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-35 MS |
| USP-Typ | G42 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische Analyse, GC/MS für Pharmazeutika, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Mischungen, Sterole, Rosinsäuren und Phthalatester |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.