Learn More
Gibco™ LB-Bouillon
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7180305
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11508646
Marke: Gibco™ 10855021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gebrauchsfertige flüssige Wachstumsmedien für Bakterienkulturen
LB-Bouillon gehört zu den am häufigsten eingesetzten bakteriellen Nährmedien zur Anzucht und Vermehrung der Stämme von Escherichia coli (E. coli). LB-Bouillon basiert auf der Lennox-Formulierung, einer der
  • Filtersterilisierte LB-Bouillon eignet sich für nahezu alle Anwendungen, die eine Bakterienkultivierung im flüssigen Nährmedium erfordern, beispielsweise die Protein-Expression, die Klonierung und die Expansion
  • Gebrauchsfertiges Medium in optimierten Gibco
Bioproduktion, Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Flasche LB-Bouillon (1x), 500 ml
Format Flasche
Medientyp LB
Vorbereitungsmethode Gebrauchsfertig
Produkttyp Bouillon
Sterilität Steril
Klasse des Zielorganismus E. coli
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies Escherichia coli