Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
384.00 € - 975.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Matt
Material Polyolefin (Tamper-evident)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Breite (metrisch) Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Breite (metrisch) Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11503614
Unterlagen ansehen
Brady™
029759
6.4 mm 10 16.5 mm 16.5 mm
384.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11513614
Unterlagen ansehen
Brady™
029760
6.4 mm 8 20.3 mm 20.3 mm
505.00 €
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11523614
Unterlagen ansehen
Brady™
029761
12.7 mm 7 25.4 mm 25.4 mm
975.00 €
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11533544
Unterlagen ansehen
Brady™
024568
21.2 mm 4 47.6 mm 21.2 mm
545.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Polyolefin (Tamper-evident)
Unsteril
Rechteck
0.23 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Laserdrucker
-70 °C bis 100 °C