Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 024568
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11533544
  • 545.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Polyolefin (Tamper-evident)
Unsteril
Laserdrucker
4
2508 Labels
-70 °C bis 100 °C
47.6 mm
21.2 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Asset Tracking, General Identification
50.9 mm
44
Rechteck
0.23 mm
21.2 mm
21.2 mm