Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029761
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11523614
  • 975.00 € / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White
Polyolefin (Tamper-evident)
Unsteril
Laserdrucker
7
10,108 Labels
-70 °C bis 100 °C
25.4 mm
12.7 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Circuit Board Labeling, General Identification
28 mm
133
Rechteck
0.23 mm
25.4 mm
12.7 mm