Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke: Brady™ 029759
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White | |
Polyolefin (Tamper-evident) | |
Unsteril | |
Laserdrucker | |
10 | |
10,260 Labels | |
-70 °C bis 100 °C | |
16.5 mm | |
6.4 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Laser | |
Circuit Board Labeling, General Identification | |
20.3 mm | |
380 | |
Rechteck | |
0.23 mm | |
16.5 mm | |
6.4 mm |