Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyimide Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
910.00 € - 1710.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Amber
Ausführung Matt
Material Polyimid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Horizontale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Horizontale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11513624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
029770
5.1 mm 20.3 mm 16.5 mm 5.1 mm
925.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11563614
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
029765
6.4 mm 15.2 mm 6.4 mm 6.4 mm
910.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11593564
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
029701
6.4 mm 17.8 mm 7.6 mm 7.6 mm
910.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11553574
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
029710
6.4 mm 25.4 mm 20.3 mm 20.3 mm
1215.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11513574
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
029704
9.5 mm 12.7 mm 9.5 mm 9.5 mm
1250.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11553614
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
029764
11.1 mm 15.2 mm 11.1 mm 11.1 mm
1710.00 €
1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Amber
Polyimid
Unsteril
Laserdrucker
0.11 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Leiterplattenkennzeichnung
-70°C to +280°C