Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyimide Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke: Brady™ 029765
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Amber | |
Polyimid | |
Unsteril | |
Laserdrucker | |
26 | |
10,296 Labels | |
-70°C to +280°C | |
6.4 mm | |
6.4 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Laser | |
Leiterplattenkennzeichnung | |
15.2 mm | |
936 | |
Square | |
0.11 mm | |
6.4 mm | |
6.4 mm |