Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyimide Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513574
  • 1250.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Amber
Polyimid
Unsteril
Laserdrucker
16
10.000 Etiketten
-70°C to +280°C
9.5 mm
9.5 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Leiterplattenkennzeichnung
12.7 mm
400
Square
0.11 mm
9.5 mm
9.5 mm