Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyimide Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029764
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553614
  • 1710.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Amber
Polyimid
Unsteril
Laserdrucker
13
10,010 Labels
-70°C to +280°C
11.1 mm
11.1 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Leiterplattenkennzeichnung
15.2 mm
286
Rechteck
0.11 mm
11.1 mm
11.1 mm