Learn More
Brady™ Aufkleber aus laminiertem Polyester
4.65 € - 414.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11760254
|
Brady™
227587 |
Schwarz auf rot | 100 mm | Je 1 |
4.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11790254
|
Brady™
227590 |
Schwarz auf rot | 100 mm | 250/Rolle |
414.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11770254
|
Brady™
227588 |
Schwarz auf rot | 200 mm | Je 1 |
6.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11720264
|
Brady™
227593 |
Weiß auf Rot | 100 mm | Je 1 |
4.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11780254
|
Brady™
227589 |
Schwarz auf rot | 297 mm | Je 1 |
13.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11750264
|
Brady™
227596 |
Weiß auf Rot | 100 mm | 250/Rolle |
414.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11730264
|
Brady™
227594 |
Weiß auf Rot | 200 mm | Je 1 |
6.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11740264
|
Brady™
227595 |
Weiß auf Rot | 297 mm | Je 1 |
13.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Laminiertes Polyester | |
0,024 mm | |
Rhomboid | |
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut |
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Entzündliche Gase 2 |